Learn More
2-Nitrobenzaldehído, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Nitrobenzaldehyde is used as a starting material in synthetic chemistry. It is used as an intermediate during the synthesis of Indigo dye. It is involved in the preparation of colorants such as Indigo carmine. Further, it serves as a useful photoremovable protecting group as well as utilized in the preparation of o-nitrophenylethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-nitrobenzaldehído se utiliza como material de partida en la química sintética. Se utiliza como intermedio durante la síntesis del tinte índigo. Participa en la preparación de colorantes como el carmín de índigo. Asimismo, sirve como grupo protector fotolábil útil, además de utilizarse en la preparación de o-nitrofeniletilenglicol.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitrobenzaldehyde |
| Punto de fusión | 43°C to 46°C |
| Punto de ebullición | 153°C (23 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 742624 |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Índice Merck | 14,6587 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.12 |
| Show More |