Learn More
2-Nitrobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10163074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10163074 50 g 50 g
10799395 10 g 10 g
10646514 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10163074 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01264EE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 552-89-6
Fórmula molecular C7H5NO3
Peso molecular (g/mol) 151.121
Número MDL MFCD00007132
Clave InChI CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
Nombre IUPAC 2-nitrobenzaldehído
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrobenzaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal O2NC6H4CHO
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.12
Porcentaje de pureza 97%