Learn More
2-Nitroanisole, TRC
Código de producto. 30481513
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30481513 25 g
30476064 100 g
30481200 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30481513 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49195025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-23-6
Fórmula molecular C7 H7 N O3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Sinónimo Benzene, 1-methoxy-2-nitro-, Anisole, o-nitro- (8CI), 1-Methoxy-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-methoxybenzene, 2-Methoxy-1-nitrobenzene, 2-Methoxynitrobenzene, 2-Nitroanisole, 2-Nitromethoxybenzene, NSC 5506, o-Methoxynitrobenzene, o-Nitroanisole, o-Nitrobenzene methyl ether, o-Nitrophenyl methyl ether
Nombre IUPAC 1-Metoxi-2-nitrobenceno
SMILES COc1ccccc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroanisole
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0426