Learn More
2-Nitroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464087 2500 g 2500 g
11454087 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19518.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-23-6
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Número MDL MFCD00007096
Clave InChI CFBYEGUGFPZCNF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitroanisole, o-nitroanisole, anisole, o-nitro, 1-nitro-2-methoxybenzene, 2-methoxynitrobenzene, o-nitrophenyl methyl ether, benzene, 1-methoxy-2-nitro, 2-methoxy-1-nitrobenzene, benzene, methoxynitro, o-nitro methoxy benzene
PubChem CID 7048
ChEBI CHEBI:48722
Nombre IUPAC 1-Metoxi-2-nitrobenceno
SMILES COC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroanisole
Punto de fusión 9°C to 10°C
Densidad 1.254
Punto de ebullición 272°C to 273°C
Temperatura de inflamación 142°C (287°F)
Índice de refracción 1.561
Cantidad 2500 g
Número UN UN2730
Beilstein 1868032
Índice Merck 14,6585
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 99%