Learn More
2-Nitroaniline, ≥99.0% (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15666900 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15666900 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15666900 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 72660100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Indicator (in nonaqueous solvents),≥99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroaniline
Punto de fusión 70°C to 72°C
Punto de ebullición 284°C
CAS 88-74-4
Fórmula molecular C6H6N2O2
Fórmula lineal O2NC6H4NH2
Número MDL MFCD00007687
Número UN UN1661
Beilstein 509275
Clave InChI DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 2-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 138.126
PubChem CID 6946
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (HPLC)
Envase Glass bottle
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 167°C (332.6°F)
Forma física cristalino/a/s