Learn More
2-Nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428903 5000 g 5000 g
11418903 250 g 250 g
11408903 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11428903 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11055.0I
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 88-74-4 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
2-Nitroaniline is the main precursor to phenylenediamines, which are converted to benzimidazoles, a family of heterocycles that are key components in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-nitroanilina es el principal precursor de las fenilendiaminas, que se convierten en bencimidazoles, una familia de heterociclos que son componentes clave en los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua (0,6 g/l a 20 °C).
Notas
Estables en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-74-4
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD00007687
Clave InChI DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-nitroaniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitraniline, 1-amino-2-nitrobenzene, 2-nitrobenzenamine, aniline, o-nitro, devol orange b, orange grs salt, o-aminonitrobenzene, 2-aminonitrobenzene
PubChem CID 6946
Nombre IUPAC 2-nitroanilina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroaniline
Punto de fusión 70°C to 74°C
Densidad 1.255
Punto de ebullición 284°C to 286°C
Temperatura de inflamación 168°C (334°F)
Cantidad 5000 g
Número UN UN1661
Beilstein 509275
Índice Merck 14,6583
Información de solubilidad Soluble in water (0.6g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%