Learn More
2-nitroanilina-4,6-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitroaniline-4,6-D2 |
| CAS | 1276197-41-1 |
| Fórmula molecular | C6 D2 H4 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzen-2,4-d2-amine, 6-nitro-, 2-Nitrobenzenamine-4,6-d2, 1-Amino-2-nitrobenzene-4,6-d2, 1-Nitro-2-aminobenzene-4,6-d2, 2-Aminonitrobenzene-4,6-d2, 2-Nitroaniline-d2, 2-Nitroaniline-4,6-D2, o-Aminonitrobenzene-d2, o-Nitroaniline-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4 H,7H2/i2D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1cc([2 H])c(N)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2,4-dideuterio-6-nitroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 140.136 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.055 g/mol |
| Mostrar más |