Learn More
2-(nitroamino)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Nitroamino)ethanol |
| CAS | 74386-82-6 |
| Fórmula molecular | C2 H6 N2 O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-(Nitroamino)ethanol, 2-(Nitroamino)ethan-1-ol, 2-(Nitroamino)ethanol, 2-(Nitroamino)ethan-1-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2O3/c5-2-1-3-4(6)7/h3,5H,1-2H2 |
| SMILES | OCCN[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-(2-hidroxietil)nitramida |
| Peso molecular (g/mol) | 106.081 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.038 |