Learn More
2-(nitroamino)etanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Nitroamino)ethanol |
| CAS | 74386-82-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(Nitroamino)ethanol |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C2 H6 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2O3/c5-2-1-3-4(6)7/h3,5H,1-2H2 |
| SMILES | OCCN[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-(2-hidroxietil)nitramida |
| Peso molecular (g/mol) | 106.081 |
| Mostrar más |