Learn More
2-Nitroamino-2-imidazolina, TRC
Código de producto. 30135092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135092 25 g 25 g
30134410 5 g 5 g
30010780 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135092 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49176025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5465-96-3
Fórmula molecular C3 H6 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 130.11
Sinónimo 1H-Imidazol-2-amine, 4,5-dihydro-N-nitro-, Imidazolidine, 2-(nitroimino)- (6CI,7CI), 4,5-Dihydro-N-nitro-1H-imidazol-2-amine, 2-(Nitroamino)-2-imidazoline, 2-(Nitroimino)imidazolidine, 2-Nitramino-2-imidazoline, 2-Nitriminoimidazolidine, 2-Nitroaminoimidazoline, 2-Nitroiminoimidazole, NSC 25961, NSC 65424, NSC 91792
Nombre IUPAC N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)nitramida
SMILES [O-][N+](=O)NC1=NCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitroamino-2-imidazoline
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6N4O2/c8-7(9)6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0491