Learn More
2'-nitroacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Nitroacetophenone |
| CAS | 577-59-3 |
| Fórmula molecular | C8H7NO3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(2-Nitrophenyl)-ethanone, 1-Acetyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-Nitrophenyl Ketone, Methyl-o-nitrophenylketone, o-Nitroacetophenone, NSC 3641 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-(2-nitrofenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 165.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0426 |