Learn More
2'-nitroacetofenona, TRC
Código de producto. 30471225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30471225 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30471225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4903001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Nitroacetophenone
CAS 577-59-3
Fórmula molecular C8H7NO3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(2-Nitrophenyl)-ethanone, 1-Acetyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-Nitrophenyl Ketone, Methyl-o-nitrophenylketone, o-Nitroacetophenone, NSC 3641
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-(2-nitrofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 165.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.0426