Learn More
2'-Nitroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424644 50 g 50 g
11414644 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424644 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13208.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 577-59-3 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
2'-Nitroacetophenone is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuff. It is also used as a synthetic reagent. It is the sensitizer which can be used as pharmaceutical intermediates. It can also be used to produce 2-nitro-benzoic acid at temperature of 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-nitroacetofenona es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como reactivo sintético. Es un sensibilizador que puede usarse como intermediario farmacéutico. También puede usarse para producir ácido 2-nitro-benzoico a una temperatura de 20 °C.
Solubilidad
Soluble en agua, parcialmente en etanol, éter, cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577-59-3
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.15
Número MDL MFCD00007144
Clave InChI SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one
PubChem CID 11346
Nombre IUPAC 1-(2-nitrofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Nitroacetophenone
Punto de fusión 25°C to 28°C
Densidad 1.24
Punto de ebullición 158°C to 160°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5515
Cantidad 50 g
Beilstein 1102322
Información de solubilidad It is Soluble in water,partly in ethanol,ether,chloroform,and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-Nitroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-nitrophenyl)ethanone