Learn More
2'-Nitroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414644 10 g 10 g
11424644 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414644 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13208.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 577-59-3 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
2'-Nitroacetophenone is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuff. It is also used as a synthetic reagent. It is the sensitizer which can be used as pharmaceutical intermediates. It can also be used to produce 2-nitro-benzoic acid at temperature of 20°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-nitroacetofenona es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como reactivo sintético. Es un sensibilizador que puede usarse como intermediario farmacéutico. También puede usarse para producir ácido 2-nitro-benzoico a una temperatura de 20 °C.
Solubilidad
Soluble en agua, parcialmente en etanol, éter, cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577-59-3
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.15
Número MDL MFCD00007144
Clave InChI SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one
PubChem CID 11346
Nombre IUPAC 1-(2-nitrofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Nitroacetophenone
Punto de fusión 25°C to 28°C
Densidad 1.24
Punto de ebullición 158°C to 160°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.5515
Cantidad 10 g
Beilstein 1102322
Información de solubilidad It is Soluble in water,partly in ethanol,ether,chloroform,and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 97%