Learn More
2'-Nitroacetanilida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422668 5 g 5 g
11432668 25 g 25 g
11442668 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16677.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 552-32-9 | C8H8N2O3 | 180.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-32-9
Fórmula molecular C8H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 180.16
Número MDL MFCD00016991
Clave InChI BUNFNRVLMKHKIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-nitrophenyl acetamide, 2'-nitroacetanilide, o-nitroacetanilide, 2-nitroacetanilide, acetamide, n-2-nitrophenyl, acetanilide, 2'-nitro, unii-q4kjc83992, o-nitroacetoanilide, zlchem 447, pubchem3357
PubChem CID 11090
Nombre IUPAC N-(2-nitrofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Nitroacetanilide
Punto de fusión 90°C to 93°C
Densidad 1.42
Cantidad 5 g
Beilstein 1959178
Índice Merck 14,6581
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza ≥98%