Learn More
2-Nitro-p-fenilendiamina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455477 500 g 500 g
11435477 25 g 25 g
11445477 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23477.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5307-14-2 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5307-14-2
Fórmula molecular C6H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 153.141
Número MDL MFCD00007903
Clave InChI HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-1,4-phenylenediamine, 1,4-diamino-2-nitrobenzene, 2-nitro-p-phenylenediamine, 2,5-diaminonitrobenzene, 1,4-benzenediamine, 2-nitro, durafur brown, 2-nitro-1,4-benzenediamine, o-nitro-p-phenylenediamine, 4-amino-2-nitroaniline, fouramine 2r
PubChem CID 4338370
ChEBI CHEBI:76394
Nombre IUPAC 2-Nitrobenceno-1,4-diamina
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-p-phenylenediamine
Punto de fusión 134°C to 137°C
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 95%