Learn More
2-Nitro-p-phenylenediamine 95-99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10499240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g; frasco de vidrio
Código de producto.
10499240 100g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10499240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128801000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-p-phenylenediamine
Nombre de nota 95-99%
CAS 5307-14-2
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 134.0°C to 140.0°C
Color Marrón a negro
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95-99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C6H7N3O2
Fórmula lineal O2NC6H3(NH2)2
Número MDL MFCD00007903
Cantidad 100 g
Beilstein 13, 120
Sinónimo 2-nitro-1,4-phenylenediamine, 1,4-diamino-2-nitrobenzene, 2-nitro-p-phenylenediamine, 2,5-diaminonitrobenzene, 1,4-benzenediamine, 2-nitro, durafur brown, 2-nitro-1,4-benzenediamine, o-nitro-p-phenylenediamine, 4-amino-2-nitroaniline, fouramine 2r
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hcl
Clave InChI HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])N
Nombre IUPAC 2-Nitrobenceno-1,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 153.141
PubChem CID 4338370
ChEBI CHEBI:76394
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 95 to 99%
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitro-p-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.