Learn More
2'-Nitro-p-acetanisiduro, TRC
Código de producto. 30466723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466723 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30466723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN490285500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Nitro-p-acetanisidide
CAS 119-81-3
Fórmula molecular C9H10N2O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2'-Nitro-4'-methoxyacetanilide, 4-Acetamido-1-methoxy-3-nitrobenzene, 4-Acetylamino-1-methoxy-3-nitrobenzene, 4-Methoxy-2-nitroacetanilide, N-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)acetamide-, NSC 5516
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O4/c1-6(12)10-8-4-3-7(15-2)5-9(8)11(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,10,12)
SMILES COc1ccc(NC(=O)C)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC N-(4-metoxi-2-nitrofenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 210.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0641