Learn More
2-Nitro Nevirapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro Nevirapine |
| CAS | 284686-16-4 |
| Fórmula molecular | C15H13N5O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-2-nitro-6H-dipyrido[3,2-b:2',3'-e][1,4]diazepin-6-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13N5O3/c1-8-7-11(20(22)23)17-14-12(8)18-15(21)10-3-2-6-16-13(10)19(14)9-4-5-9/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3,(H,18,21) |
| SMILES | Cc1cc(nc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 11-ciclopropil-4-metil-2-nitro-5H-dipirido[3,2-a:2',3'-d][1,4]diazepin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 311.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1018 |