Learn More
2-Nitro-N1-fenilbenceno-1,4-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-N1-phenylbenzene-1,4-diamine |
| CAS | 2784-89-6 |
| Fórmula molecular | C12H11N3O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N3O2/c13-9-6-7-11(12(8-9)15(16)17)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H,13H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Nc2ccccc2)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-nitro-1-N-fenilbenceno-1,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 229.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.0851 |