Learn More
2-Nitro-N1-fenilbenceno-1,4-diamina, TRC
Código de producto. 30179886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179886 10 g 10 g
30179752 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179886 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN23272010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2784-89-6
Fórmula molecular C12H11N3O2
Peso molecular (g/mol) 229.23
Nombre IUPAC 2-nitro-1-N-fenilbenceno-1,4-diamina
SMILES Nc1ccc(Nc2ccccc2)c(c1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-N1-phenylbenzene-1,4-diamine
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N3O2/c13-9-6-7-11(12(8-9)15(16)17)14-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14H,13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.0851