Learn More
2-Nitro-m-xileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397485 100 g 100 g
11307495 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05546.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 81-20-9 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
2-Nitro-m-xylene is employed as a pharmaceutical intermediate in organic synthesis. It is also used in the preparation of Direct Violet 7 and solvent Red 26. Further, it is used in the petrochemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-nitro-m-xileno se emplea como intermedio farmacéutico en la síntesis orgánica. También se utiliza en la preparación de violeta directo 7 y rojo disolvente 26. Además de esto, se usa en el sector de la petroquímica.
Solubilidad
Miscible con etanol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81-20-9
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00007181
Clave InChI HDFQKJQEWGVKCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-m-xylene, 2,6-dimethylnitrobenzene, benzene, 1,3-dimethyl-2-nitro, 2,6-dimethyl-1-nitrobenzene, m-xylene, 2-nitro, ccris 3119, 1,3-dimethyl-2-nitro-benzene, dsstox_cid_5134, dsstox_rid_77678, dsstox_gsid_25134
PubChem CID 6672
Nombre IUPAC 1,3-dimetil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-m-xylene
Punto de fusión 14°C to 16°C
Densidad 1.11
Punto de ebullición 225°C to 227°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.522
Cantidad 100 g
Número UN UN1665
Beilstein 2046066
Información de solubilidad Miscible with ethanol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 99%