Learn More
Ácido 2-nitro-m-toluico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-m-toluic Acid |
| CAS | 5437-38-7 |
| Fórmula molecular | C8H7NO4 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 3-Methyl-2-nitrobenzoic Acid, NSC 16048 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMILES | Cc1cccc(C(=O)O)c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | ácido 3-metil-2-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 181.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0375 |