Learn More
2-Nitro-5-(trifluorometil)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-1-2-6(12(13)14)5(11)3-4/h1-3H,11H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.03 |