Learn More
2-Nitro-5-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318735 1 g 1 g
11328735 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12310.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 402-14-2 | C7H5F3N2O2 | 206.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-14-2
Fórmula molecular C7H5F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.12
Número MDL MFCD00042447
Clave InChI AUTLVHYEAAAKNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-4-nitrobenzotrifluoride, 3-amino-4-nitrobenzitrifluoride, benzenamine, 2-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-nitrobenzenamine, 2-nitro-5-trifluoromethyl phenylamine, 2-nitro-5-trifluormethyl anilin, pubchem2790, 3-amino-4-nitrobenztrifluoride, 2-nitro-5-trifluoromethyl-aniline
PubChem CID 223100
Nombre IUPAC 2-nitro-5-(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=CC(=CC=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 98°C to 102°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2732344
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.13
Porcentaje de pureza 97%