Learn More
2-nitro-5-feniltioanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-5-phenylthioaniline |
| CAS | 43156-47-4 |
| Fórmula molecular | C12H10N2O2S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Nitro-5-(phenylthio)-benzenamine, 1-Amino-2-nitro-5-phenylthiobenzene, 2-Amino-4-phenylthio-1-nitrobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2O2S/c13-11-8-10(6-7-12(11)14(15)16)17-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,13H2 |
| SMILES | Nc1cc(Sc2ccccc2)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-nitro-5-fenilsulfanilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 246.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.0463 |