Learn More
Ácido 2-nitro-5-fluorobenzoico, éster metílico, TRC
Código de producto. 30468793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468793 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30468793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4958851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-5-fluorobenzoic Acid','Methyl Ester
CAS 393-85-1
Fórmula molecular C8 H6 F N O4
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6FNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(F)ccc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-fluoro-2-nitrobenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 199.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0281