Learn More
Ácido 2-nitro-5-fluorobenzoico, éster metílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-5-fluorobenzoic Acid','Methyl Ester |
| CAS | 393-85-1 |
| Fórmula molecular | C8 H6 F N O4 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6FNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(F)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-fluoro-2-nitrobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 199.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0281 |