Learn More
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11954691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11954691 5 g 5 g
11944691 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11954691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218880050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 400-99-7
Fórmula molecular C7H4F3NO3
Peso molecular (g/mol) 207.11
Número MDL MFCD00009791
Clave InChI XZEDEVRSUANQEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-4-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride, phenol, 2-nitro-4-trifluoromethyl, 2-nitro-4-trifluoromethylphenol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-cresol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoroide, p-cresol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 2-nitro-4-trifluoromethyl-phenol, pubchem4150, 4-06-00-02150 beilstein handbook reference
PubChem CID 9816
Nombre IUPAC 2-nitro-4-(trifluorometil)fenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a naranja
Densidad 1.4700g/mL
Punto de ebullición 92.0°C to 94.0°C (12.0 Torr)
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal O2NC6H3(CF3)OH
Índice de refracción 1.5035
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.