Learn More
2-Nitro-4-(trifluorometil)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362886 5 g 5 g
11352886 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10604.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 400-99-7 | C7H4F3NO3 | 207.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 400-99-7
Fórmula molecular C7H4F3NO3
Peso molecular (g/mol) 207.11
Número MDL MFCD00009791
Clave InChI XZEDEVRSUANQEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-4-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride, phenol, 2-nitro-4-trifluoromethyl, 2-nitro-4-trifluoromethylphenol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-cresol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoroide, p-cresol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 2-nitro-4-trifluoromethyl-phenol, pubchem4150, 4-06-00-02150 beilstein handbook reference
PubChem CID 9816
Nombre IUPAC 2-nitro-4-(trifluorometil)fenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Densidad 1.473
Punto de ebullición 92°C to 94°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.504
Cantidad 5 g
Beilstein 2215510
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.11
Porcentaje de pureza 98%