Learn More
Bromuro de 2-nitro-4-(trifluorometil)bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435567 1 g 1 g
15445567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32802.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 162333-02-0 | C8H5BrF3NO3
Used as intermediates. Also as laboratory reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio. También como reactivo de laboratorio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162333-02-0
Fórmula molecular C8H5BrF3NO3
Número MDL MFCD03095413
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Punto de fusión 36°C to 39°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.03
Porcentaje de pureza 97%