Learn More
Ácido 2-nitro-4-(trifluorometil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic Acid |
| CAS | 320-94-5 |
| Fórmula molecular | C8H4F3NO4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2-nitro-p-toluic Acid, 4-(Trifluoromethyl)-2-nitrobenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)12(15)16/h1-3H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-nitro-4-(trifluorometil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 235.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0092 |