Learn More
Ácido 2-nitro-4-(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15770859 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15770859 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15770859 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348110010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 320-94-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 137.0°C to 140.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H4F3NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-nitro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid, ntfa, 4-trifluoromethyl-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethyl, unii-k9m35sv4p3, 2-nitro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4539, acmc-1ahai, 2ntf-boa
Clave InChI MYSAXQPTXWKDPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 235.11
PubChem CID 642096
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino