Learn More
Ácido 2-nitro-4-(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11330428 2 g 2 g
11440610 0.5 g 0.50 g
11340428 10 g 10 g
11320428 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11330428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043787.04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 320-94-5 | C8H4F3NO4 | 235.118 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-94-5
Fórmula molecular C8H4F3NO4
Peso molecular (g/mol) 235.118
Número MDL MFCD00007142
Clave InChI MYSAXQPTXWKDPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid, ntfa, 4-trifluoromethyl-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethyl, unii-k9m35sv4p3, 2-nitro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4539, acmc-1ahai, 2ntf-boa
PubChem CID 642096
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-4- (trifluoromethyl)benzoic acid
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo