Learn More
2-Nitro-4-(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497037 10 g 10 g
11407047 50 g 50 g
11417047 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14413.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 400-98-6 | C7H5F3N2O2 | 206.124 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 400-98-6
Fórmula molecular C7H5F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.124
Número MDL MFCD00007155
Clave InChI ATXBGHLILIABGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-nitrobenzotrifluoride, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-nitro-p-toluidine, 4-trifluoromethyl 2-nitroaniline, 4-amino-3-nitro benzotrifluoride, 4-amino-3-nitrobenzo trifluoride, aniline, 2-nitro-4-trifluoromethyl, 2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 3-nitro-4-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 67865
Nombre IUPAC 2-nitro-4-(trifluorometil)anilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 105°C to 109°C
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 650808
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.13
Porcentaje de pureza 98%