Learn More
2-Nitro-4-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15445937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15445937 1 g 1 g
15455937 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15445937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33137.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2267-23-4
Fórmula molecular C7H5F3N2O3
Peso molecular (g/mol) 222.12
Número MDL MFCD00042326
Clave InChI YCGFVAPIBALHRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 2-amino-5-trifluoromethoxy nitrobenzene, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethoxy, 1-amino-2-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 2-nitro-4-trifluoromethoxy phenylamine, 4-amino-3-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, pubchem8514, acmc-1cnwp, ksc496g9b, 2-nitro4-trifluoromethoxyaniline
PubChem CID 2775772
Nombre IUPAC 2-nitro-4-(trifluorometoxi)anilina
SMILES NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Punto de fusión 62°C to 64°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.12
Porcentaje de pureza 97%