Learn More
2-nitro-4-tiocianato anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-4-thiocyanato Aniline |
| CAS | 54029-45-7 |
| Fórmula molecular | C7H5N3O2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Amino-3-nitrophenyl Thiocyanate, 2-Nitro-4-thiocyanatobenzenamine, 4-Thiocyanato-2-nitroaniline. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5N3O2S/c8-4-13-5-1-2-6(9)7(3-5)10(11)12/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(SC#N)cc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | tiocianato de (4-amino-3-nitrofenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 195.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0102 |