Learn More
2-nitro-4-(propiltio)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-4-(propylthio)aniline |
| CAS | 54393-89-4 |
| Fórmula molecular | C9H12N2O2S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [2-Nitro-4-(propylthio)phenyl]amine, 4-Propylthio-2-nitroaniline, 2-Nitro-4-(propylthio)benzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O2S/c1-2-5-14-7-3-4-8(10)9(6-7)11(12)13/h3-4,6H,2,5,10H2,1H3 |
| SMILES | CCCSc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-nitro-4-propilsulfanilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 212.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0619 |