Learn More
Éter de 2-nitro-4-clorodifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-4-chlorodiphenyl Ether |
| CAS | 91-39-4 |
| Fórmula molecular | C12H8ClNO3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-2-nitro-1-phenoxybenzene, 4-Chloro-2-nitrophenyl Phenyl Ether, 4-Chloro-2-nitro-1-phenoxybenzene, 4-Chloro-2-nitrodiphenyl Ether, 4-Chloro-2-nitrophenyl Phenyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8ClNO3/c13-9-6-7-12(11(8-9)14(15)16)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1Oc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-nitro-1-fenoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 249.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.0193 |