Learn More
2-nitro-4,5-metilendioxibenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-4,5-methylenedioxybenzaldehyde |
| CAS | 712-97-0 |
| Fórmula molecular | C8 H5 N O5 |
| Cantidad | 2 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-3H,4H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc2OCOc2cc1C=O |
| Nombre IUPAC | 6-nitro-1,3-benzodioxol-5-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 195.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0168 |