Learn More
2-nitro-4,5-metilendioxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30468824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30468824 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30468824 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN496600500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-4,5-methylenedioxybenzaldehyde
CAS 712-97-0
Fórmula molecular C8 H5 N O5
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-3H,4H2
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2OCOc2cc1C=O
Nombre IUPAC 6-nitro-1,3-benzodioxol-5-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 195.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0168