Learn More
2-nitro-3-piridinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-3-pyridinol |
| CAS | 15128-82-2 |
| Fórmula molecular | C5H4N2O3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Nitro-3-hydroxypyridine, 3-Hydroxy-2-nitropyridine, NSC 97501 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4N2O3/c8-4-2-1-3-6-5(4)7(9)10/h1-3,8H |
| SMILES | Oc1cccnc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-nitropiridin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 140.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0222 |