Learn More
2-nitro-3-pentanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-3-pentanol |
| CAS | 20575-40-0 |
| Fórmula molecular | C5 H11 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO3/c1-3-5(7)4(2)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(O)C(C)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-nitropentan-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 133.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0739 |