Learn More
2-Nitro-2-metil-1,3-propanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10102781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10102781 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10102781 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 134800050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.95€
    58.65€ / 5 g
    Ahorro 7.30€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 77-49-6 | Molecular Formula: C4H9NO4 | Molecular Weight: 135.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-49-6
Fórmula molecular C4H9NO4
Peso molecular (g/mol) 135.12
Número MDL MFCD00024812
Clave InChI LOTYADDQWWVBDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-2-nitro-1,3-propanediol, nmpd, 2-nitro-2-methyl-1,3-propanediol, nitroisobutylglycol, 1,3-propanediol, 2-methyl-2-nitro, 2-methyl-2-nitropropanediol, 1,1-dimethylol-1-nitroethane, caswell no. 573n, epa pesticide chemical code 573900, acmc-1basy
PubChem CID 6480
Nombre IUPAC 2-metil-2-nitropropano-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitro-2-methyl-1, 3-propanediol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 147°C to 149°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/100mL (20 c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.12
Porcentaje de pureza 99%