Learn More
Éster metílico del ácido 2-nitro-1H-imidazol-1-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-1H-imidazole-1-acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 22813-31-6 |
| Fórmula molecular | C6H7N3O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-(2-Nitro-1H-imidazol-1-yl)acetate, Methyl 2-Nitroimidazole-1-acetate, 2-Nitroimidazole-1-acetic Acid Methyl Ester, NSC 302986, RGW 613 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3O4/c1-13-5(10)4-8-3-2-7-6(8)9(11)12/h2-3H,4H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)Cn1ccnc1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(2-nitroimidazol-1-il)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 185.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.0437 |