Learn More
2-nitro-1-fenil-1-propanol, Mikromol™
Descripción
2-Nitro-1-fenil-1-propanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-1-phenyl-1-propanol |
| CAS | 6343-57-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Nitro-1-phenyl-1-propanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | α-(1-Nitroethyl)benzenemethanol, Benzyl alcohol, α-(1-nitroethyl)- (6CI,7CI,8CI), α-(1-Nitroethyl)benzenemethanol, 1-Phenyl-2-nitro-1-propanol, 2-Nitro-1-phenyl-1-propanol, NSC 16258 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO3/c1-7(10(12)13)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9,11H,1H3 |
| SMILES | CC(C(O)c1ccccc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-nitro-1-fenilpropan-1-ol |
| Mostrar más |