Learn More
2-Nitro-1,3-bis(feniltio)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-1,3-bis(phenylthio)benzene |
| CAS | 98119-89-2 |
| Fórmula molecular | C18H13NO2S2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Nitro-1,3-bis(phenylthio)-benzene, 2,6-Bis(phenylsulfanyl)nitrobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H13NO2S2/c20-19(21)18-16(22-14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(18)23-15-10-5-2-6-11-15/h1-13H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1c(Sc2ccccc2)cccc1Sc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-nitro-1,3-bis(fenilsulfanil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 339.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.0388 |