Learn More
2-nitro-1,3-bencenodimetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitro-1,3-benzenedimethanol |
| CAS | 16578-60-2 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Nitro-m-Xylene-α,α'-diol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO4/c10-4-6-2-1-3-7(5-11)8(6)9(12)13/h1-3,10-11H,4-5H2 |
| SMILES | OCc1cccc(CO)c1[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | [3-(hidroximetil)-2-nitro-fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 183.161 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0532 |