Learn More
Nitrato de 2-nitratoetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Nitratoethylamine nitrate |
| CAS | 4665-58-1 |
| Fórmula molecular | C2H6N2O3 . HNO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-amino-Ethanol 1-nitrate nitrate, Ethanol','2-amino-','nitrate (ester)','mononitrate (salt) (9CI), Ethanol','2-amino-','nitrate (ester)','nitrate (8CI), Ethanol','2-amino-','nitrate','nitrate (6CI), 2-Aminoethanol nitrate (ester)','nitrate (salt), 2-Nitratoethylammonium nitrate, 2-Nitroxyethylamine nitrate, 2-Nitroxyethylamine nitric acid salt, Fourneau 2054, O-Nitromonoethanolamine nitrate salt, [2-(Nitrooxy)ethyl]ammonium nitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H6N2O3.HNO3/c3-1-2-7-4(5)6;2-1(3)4/h1-3H2;(H,2,3,4) |
| SMILES | NCCO[N+](=O)[O-].O[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | nitrato de 2-aminoetilo; ácido nítrico |
| Peso molecular (g/mol) | 169.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0335 |