Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptador de 2 cuellos
Código de producto. 10231411
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23, NS 14/23
NS 19/26, NS 19/26
NS 24/29, NS 24/29
Toma vertical NS 29/32, toma oblicua 29/32 NS
Toma vertical NS 29/32, toma oblicua 29/32 NS, adaptador múltiple
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10231411 Toma vertical NS 29/32, toma oblicua 29/32 NS, adaptador múltiple cada uno
10221501 NS 14/23, NS 14/23 cada uno
11846134 NS 19/26, NS 19/26 cada uno
10719221 NS 24/29, NS 24/29 cada uno
10444251 Toma vertical NS 29/32, toma oblicua 29/32 NS cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10231411 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05005444
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Adaptador de 2 cuellos fabricado con tubos DURAN™.
  • Resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
Specifications
Tipo Adaptador de 2 cuellos
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar Toma vertical NS 29/32, toma oblicua 29/32 NS, adaptador múltiple